Merck
W231304
Sigma-Aldrich
Citronellyl isobutyrate
≥92%, FCC
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.36
FEMA-Nummer:
2313
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
296
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.421
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥92%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
citrus; fruity; tropical; sweet
SMILES String
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
InChIKey
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)