W230804
Citronella-Grasöl aus Cymbopogon nardus Rendle
FG
Synonym(e):
Citronella grass oil, Cymbopogon winterianus
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
lemon