Merck
CLR100
Supelco
Farbe 100 Pt-Co Einheiten Kalibrierstandard
certified reference material
Synonym(e):
Pt-Co Units Color Calibration Standard
Größe auswählen
500 ML
€ 96,60
€ 96,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 96,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 96,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC CLR100-100
Konzentration
in H2O
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
The certified reference standard is used as calibration and/or quality control standard to measure the degree of coloration of liquids as per Pt-Co color scale.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ready-to-use solution
  • The sample contains water as the solvent
  • Prepared and verified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025
  • An uncertainty value of +/- 3 associated with the solution
  • Available in 100 mL and 500 mL whole volume
  • Expiry date provided on the label and CoA
  • Traceable to SI and NIST SRMs
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)