Fortfahren mit
64003BC
MVP ICON® Gerät zur Oberflächenprobenahme
BioControl, ATP Surface Sampling Swab for HACCP Management
MVP ICON® Surface Sampling Device
Synonym(e):
ATP-Abstrichtupfer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 391,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41112601
€ 391,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
MVP ICON®
packaging
pkg of 100 units (swabs; BC64003-100TST)
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
personnel monitoring (monitoring)
surface monitoring
compatibility
for use with MVP ICON instrument
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-30°C, room temp
General description
Das MVP ICON® Gerät zur Oberflächenprobenahme ist eine eigenständige Vorrichtung zur Verwendung mit dem MVP ICON® System für Qualitäts- und HACCP-Monitoring in der Umgebung. Anstatt die Dichtungen während der Aktivierung zu punktieren, lässt das Probenahmegerät das Reagenz am Schaft des Abstrichtupfers herunterlaufen und gibt die ATP-Probe einheitlich von der Spitze frei. Das MVP ICON® Gerät zur Oberflächenprobenahme wurde entwickelt, um unterschiedliche Abstrichmethoden auszugleichen, und bietet somit bei jedem Abstrich genaue und konsistente Messwerte.
Das MVP ICON® System erkennt Lebensmittel- und mikrobiologische Rückstände durch Messung von Adenosintriphosphat (ATP) mittels Luciferase-Biolumineszenz. ATP kommt in den meisten Lebensmittelrückständen und in allen Bakterien-, Hefe- und Schimmelpilzzellen vor.
Application
ATP-Biolumineszenz
ATP-Test, Lebensmittelverarbeitung, HACCP-Monitoring, Hygiene
Das MVP ICON® Gerät zur Oberflächenprobenahme wird zusammen mit dem MVP ICON® System verwendet, um Lebensmittel- und mikrobiologische Rückstände bei der Hygieneüberwachung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu erkennen.
Biochem/physiol Actions
Der Nachweis von ATP durch Biolumineszenz ist ein bewährter und weitläufig eingesetzter Indikator der Oberflächenhygiene und Reinigungsleistung in der Lebensmittelverarbeitung. Eine Sichtprüfung ist keine angemessen Kontrolle der Oberflächenhygiene und durch lange Wartezeiten bis das Ergebnis von mikrobiologischen Testverfahren vorliegt (2–7 Tage) sind diese ungeeignet zum Hygienemonitoring. Der ATP-Nachweis mit dem MVP ICON stellt Ergebnisse innerhalb von 10 Sekunden bereit, wodurch sofortige „Go/No-Go“-Entscheidungen vor dem Beginn der Verarbeitung getroffen und, falls erforderlich, umgehend Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden können. ATP ist ein Molekül, das in allen lebenden Zellen vorkommt, einschließlich: Bakterien, Hefe, Schimmel und jede andere organische Materie. Nach der Reinigung und/oder Desinfektion werden die Lebensmittelverarbeitungsanlagen und Anlagenumgebung auf ATP geprüft. Wenn die Reinigung/Desinfektion wirksam war, sollte der ATP-Gehalt niedrig sein.
Features and Benefits
Steigern Sie das Vertrauen in Ihre Ergebnisse
  • Das überlegene Tupfer-Design eliminiert Abweichungen durch die Probenahmetechnik des Anwenders, wodurch die Reproduzierbarkeit gesteigert und gewährleistet wird, dass der Tupfer jedes Mal genau und konstant gemessen wird.
  • Die Lichtleistung des Reagens, nicht die feste Geräteoberfläche, wird gemessen, wodurch ein hohes Maß an Wiederholbarkeit gewährleistet wird.
  • Das Reagens fließt durch den hohlen Schaft der Probenahmevorrichtung, um ATP gleichmäßig von der Probenahmespitze zum Boden des Sammelröhrchens zu spülen, wodurch eine hohe Genauigkeit gewährleistet wird.
  • Die Probenahmevorrichtungen weisen eine einhändige Aktivierung in einem Schritt auf, wodurch die andere Hand für andere Vorgänge frei bleibt.
Schaffen Sie mehr Flexibilität in ihrer Planung
  • Der proprietäre Neutralisationspuffer des Tupfers minimiert potenzielle Beeinträchtigungen durch Desinfektionsmittel, damit Messungen vor ODER nach dem Desinfizieren vorgenommen werden können. Damit entscheiden Sie, wann der beste Zeitpunkt ist, um Ihre Untersuchung durchzuführen.
  • Minimiert die potenzielle Wirkung von häufig eingesetzten Desinfektionsmitteln wie: Quat, Chlor und Peressigsäure.
  • Verringert falsch negative und falsch positive Ergebnisse, die durch Quenchen oder Amplifikation von Desinfektionsmitteln auf Tupfern der Konkurrenz ausgelöst werden.
Praktische Aufbewahrung
  • Aufbewahrung der Probenahmevorrichtungen bei Raumtemperatur – keine Kühlung erforderlich; spart wertvollen Kühlraum für anderen Bedarf ein.
Preparation Note
Bei 2 bis 30 °C aufbewahren (Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht verwendete Vorrichtungen müssen wieder in den Folienbeuteln verschlossen werden.)
Other Notes
Alle Testreagenzien befinden sich in der Probenahmevorrichtung.
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
64004BC64001BC78088BC
application(s)
food and beverages
personnel monitoring (monitoring)
surface monitoring
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
-
application(s)
food and beverages
packaging
pkg of 100 units (swabs; BC64003-100TST)
packaging
box of 100 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
storage temp.
2-30°C, room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
-
product line
MVP ICON®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Swab Tube
    SDB
  • Wet Chamber
    SDB
  • Dry Chamber
    SDB
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Are these surface sampling device swabs compatible with older versions of the Lightning MVP instruments?  My unit was purchased in 2005. Thank you. 
    1 answer
    1. The current swabs work in both the Lighting MVP and the MVP ICON.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review