Merck
W220507
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-lactat
≥97%
Synonym(e):
(−)-Butyl-L-lactat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
FEMA-Nummer:
2205
Beilstein:
1721597
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.434
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Dampfdichte
4 (20 °C, vs air)
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D −12°, neat
Selbstzündungstemp.
720 °F
bp
185-187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−28 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
creamy; sweet
SMILES String
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChIKey
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)