Fortfahren mit
Z323268
BRAND® Weithalsflaschen mit Schraubkappe, PTFE
capacity 500 mL
Synonym(e):
500ml plastic bottle, Opaque PTFE wide-neck bottles, chemical and resistant plastic bottle, wide mount plastic bottle, wide-neck plastic bottle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 271,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE bottle, PTFE cap, round bottle, white bottle, wide-mouth bottle
joint
joint threaded neck
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 130554
capacity
500 mL
diam. × H
80 mm × 150 mm
neck I.D.
52 mm
General description
Aussergewöhnliche chemische und thermische Stabilität. Extra dicke Wände.
  • BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
  • Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
  • Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
  • Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Other Notes
BR130554 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z323225Z323284Z323241
description
capacity 500 mL
description
capacity 100 mL
description
capacity 2000 mL
description
capacity 250 mL
manufacturer/tradename
BRAND 130554
manufacturer/tradename
BRAND 130538
manufacturer/tradename
BRAND 130564
manufacturer/tradename
BRAND 130548
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
500 mL
capacity
100 mL
capacity
2000 mL
capacity
250 mL
material
PTFE cap, white bottle, round bottle, PTFE bottle, wide-mouth bottle
material
PTFE cap, PTFE bottle, white bottle, wide-mouth bottle, round bottle
material
wide-mouth bottle, PTFE bottle, PTFE cap, round bottle, white bottle
material
round bottle, PTFE bottle, white bottle, wide-mouth bottle, PTFE cap
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)