W293407
Propylbuttersäure
≥98%
Synonym(e):
n-Propyl-n-butanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; fruity; sweet
SMILES String
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup