Merck
W215201
Sigma-Aldrich
Benzyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Benzyl 3-methylbutyrate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.25
FEMA-Nummer:
2152
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
453
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.458
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Zusammensetzung
contains IFRA restricted Benzyl benzoate and Benzyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
116 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
benzyl alcohol, benzyl benzoate
Organoleptisch
fruity; sweet
SMILES String
CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
HVJKZICIMIWFCP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zi Ye et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109535-109535 (2020-11-26)
Paojiao, which is traditionally pickled Chinese chili peppers (Capsicum frutescens Linn.), possesses unique flavors. This study was conducted to investigate the flavor, mouthfeel, and consumer acceptability of Paojiao. The quality of six homemade and two industrial Paojiao samples were evaluated