Merck
W200700
Sigma-Aldrich
Glycerin-triacetat
99%, FCC, FG
Synonym(e):
1,2,3-Triacetoxypropan, 1,2,3-Triacetylglycerin, Triacetin
Größe auswählen
W200700-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 66,40
10 KG
€ 176,00
25 KG
€ 396,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W200700-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 66,40
10 KG
€ 176,00
25 KG
€ 396,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
FEMA-Nummer:
2007
Beilstein:
1792353
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
E-Nummer:
E 1518
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1901
Dampfdichte
7.52 (vs air)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
809 °F
Expl.-Gr.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Brechungsindex
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
clean
SMILES String
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triacetin ist ein Triester aus Glycerin und Essigsäure[1], der auf natürliche Weise in der Papaya vorkommt.[2] Es wird hauptsächlich als synthetischer Aromastoff in Speiseeis, nichtalkoholischen Getränken und Backwaren verwendet.[3]
Anwendung
  • Glycerol Triacetate-Based Flame Retardant High-Temperature Electrolyte for the Lithium-Ion Battery.: In dieser Arbeit wird die Verwendung von Triacetin als schwer entflammbarer und hochtemperaturstabiler Elektrolytbestandteil in Lithium-Ionen-Batterien hervorgehoben, der die Sicherheit und Effizienz erhöht. (Wu X et al., 2024).
  • Verständnis der Wechselwirkung von thermischen, rheologischen und mechanischen Parametern, die für die Verarbeitbarkeit von Systemen auf Polyvinylalkohol-Basis während der Schmelzextrusion entscheidend sind.: Triacetin wird auf seine Auswirkungen auf die Verarbeitbarkeit von Polyvinylalkohol bei der Schmelzextrusion untersucht, wobei der Fokus auf seiner Rolle als Weichmacher zur Änderung der thermischen und mechanischen Eigenschaften liegt (Hess F et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2822-2822 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 542-542 (1971)
C N Madhavarao et al.
Journal of inherited metabolic disease, 32(5), 640-640 (2009-08-18)
Canavan disease (CD) is a fatal dysmyelinating genetic disorder associated with aspartoacylase deficiency, resulting in decreased brain acetate levels and reduced myelin lipid synthesis in the developing brain. Here we tested tolerability of a potent acetate precursor, glyceryl triacetate (GTA)
Shanhui Zhu et al.
Bioresource technology, 130, 45-51 (2013-01-12)
The synthesis of bioadditives for biofuels from glycerol esterification with acetic acid was performed over zirconia supported heteropolyacids catalysts using H(4)SiW(12)O(40) (HSiW), H(3)PW(12)O(40) (HPW) and H(3)PMo(12)O(40) (HPMo) as active compounds. The as-prepared catalysts were characterized by N(2)-physisorption, XRD, Raman spectroscopy