Merck
Alle Fotos(6)
Wichtige Dokumente
TANKSQ003
Milli-Q
Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tank
greener alternative
Store & protect 3.5 L pure RO water from the production station to the dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
4 kg operating weight (8.8 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
36.9 cm (14.5 in.) × 12.4 cm (4.9 in.) × 21.2 cm (8.4 in.)
tank volume × W × depth
3.5 L
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Der Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tank ist das Schlüsselelement der Wasseraufbereitungssysteme der Milli-Q® SQ 2Series. Er ermöglicht den einfachen Transport von reinem Umkehrosmosewasser von der Produktionsstation zur Reinstwasser-Entnahmeeinheit. Dieser Tank ist das Schlüsselelement von fünf der sechs vorbestückten Konfigurationen, die in der Familie der Milli-Q® SQ 2Series erhältlich sind. Diese Systeme bieten dem Benutzer vollständige Autonomie und sind an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassbar.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Dieser mobile SQ Switch-Tank wird dank des Hochdurchsatz-RO-Filterelements (bis zu 42 l/h) schnell mit frisch hergestelltem reinem Umkehrosmosewasser aufgefüllt
  • Einfacher und sicherer Transport des gefüllten Tanks von der Produktionseinheit zur Entnahmeeinheit
  • Transparentes Material bietet einen unmittelbaren Blick auf den Wasserstand
  • Tankmobilität bedeutet, dass frisches Reinstwasser überall dort, wo ein Stromanschluss vorhanden ist, aus der autonomen Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheit entnommen werden kann
  • Unbegrenzte Skalierbarkeit: eine Station zur Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser kann mehrere autonome Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheiten versorgen (einfach an die Stromversorgung anschließen); Unterstützt die Ausweitung der Laboraktivitäten bei gleichzeitiger Begrenzung der Investitionskosten
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.