Merck
TEM-CF300CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Synonym(e):
CARBON FILM 300# COPPER 25PK
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-CF300CU ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 25
Größe
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 300 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)