Merck
TEM-7596410
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Synonym(e):
Omni Grids - Copper 4-Post Lift-Out Grids 100/pk
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-7596410 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
pack of 100 (per vial)
Allgemeine Beschreibung
4 post copper lift-out grids specifically designed for in-situ lift-out. These grids include multiple indexed mounting locations, two with vertical bar attachment surfaces and two with "V" shaped alighment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts. 3mm diameter.
Verpackung
Packaged in plastic vials.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)