Merck
Z325090
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 50 mL, one mark
Größe auswählen
6 EA
€ 84,30
€ 84,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 84,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 84,30
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29718
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Sonstige Hinweise
BR29718 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.