Merck
T35475
Sigma-Aldrich
o-Tolidin
technical grade
Synonym(e):
3,3′-Dimethylbenzidin, 4,4′-Bianisidin
About This Item
Lineare Formel:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
Beilstein:
2210640
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChIKey
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Empfindliches Kolorimetrie-Reagenz für Gold und chlorfreies Wasser.
Warnhinweis
Kann karzinogen sein.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)