Merck
T15202
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethylenharnstoff
97%
Synonym(e):
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, ‘N,N′-Propylenharnstoff’
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
107758
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
263-267 °C (lit.)
SMILES String
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChIKey
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)