Merck
SYNS341750
Synthware high vacuum oblique glass stopcock
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
Synonym(e):
Synthware S341750
Größe auswählen
1 EA
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 118,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 118,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S341750
Bohrungsgröße
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)