Merck
SYNS721240
Synthware high vacuum T-type stopcock with hollow plug
bore size 2 mm, plug size 12.6/40
Synonym(e):
Synthware S721240, T shape stopcock
Größe auswählen
1 EA
€ 91,70
€ 91,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 91,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 91,70
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S721240
Bohrungsgröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)