Fortfahren mit
Z-010
Zaleplon-D4 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Zaleplon-D4 -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11D4N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.36
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C(C(N(C(C)=O)CC)=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=CC=NC3=C(C#N)C=NN32
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3/i4D,5D,6D,9D
InChI key
HUNXMJYCHXQEGX-FMJFQTNXSA-N
General description
Eine zertifizierte Referenzlösung, die sich als interner Standard für die Quantifizierung des Zaleplongehalts in biologischen Proben wie Urin oder für Isotopenverdünnungsverfahren mittels LC-MS/MS oder GC/MS eignet. Zaleplon ist eine Nicht-Benzodiazepin-„Z-Drug“, die unter den Handelsnamen Sonata® oder Starnoc für die Behandlung von Schlaflosigkeit verschrieben wird. Zaleplon wird aufgrund seiner bewusstseinsverändernden Wirkung häufig illegal konsumiert.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sonata is a registered trademark of King Pharmaceuticals Research and Development, Inc.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)