Merck
SYNM131519
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware M131519, glass joint adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 35,30
€ 35,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 35,30
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
€ 35,30
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware M131519
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware adapter with #15 O-Ring and an inner joint (19/22) to inner ground glass.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)