Merck
Z126012
Ace Welle, Präzisionsschliff
diam. × L 10 mm × 440 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 60,50
€ 60,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 60,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
€ 60,50
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Beschreibung
With button
Leistungsmerkmale
for flask size 250 ‑ 3,000 mL
Hersteller/Markenname
Ace Glass 806803
Durchm. × L
10 mm × 440 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)