Merck
SYNF771520M
Synthware Gooch low form crucible
15 mL, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F771520M, Gooch filter
Größe auswählen
1 EA
€ 23,90
€ 23,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 23,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.51
€ 23,90
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F771520M
Fritte AD
20 mm
Kapazität
15 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 20 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)