Merck
Z247073
Coors Gooch-Tiegel
porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
Größe auswählen
1 EA
€ 19,50
€ 19,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 19,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
€ 19,50
Check Cart for Availability
Materialien
porcelain
Beschreibung
Diameter of holes (mm): 0.7
fits filter diam. 20 - 21 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66148
Kapazität
25 mL
Oberteil AD
36 mm
Allgemeine Beschreibung
Porzellan mit gelochtem Boden. Innen und aussen glasiert, außer Bodenaußenfläche und Rand. Zur Bestimmung aufgeschlämmter Feststoffe.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)