Merck
SYNF49081L
Synthware storage flask with high vacuum valve and side arm
1000 mL, valve size 0-8 mm
Synonym(e):
Synthware F49081L, round bottom flask
Größe auswählen
1 EA
€ 134,00
€ 134,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 134,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 134,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F49081L
Kapazität
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Ventilgröße
0-8 mm
Allgemeine Beschreibung
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper( “umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft..
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)