Merck
SYNF459025
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
25 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonym(e):
Synthware F459025, glass separatory funnel
Größe auswählen
1 EA
€ 119,00
€ 119,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 119,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
€ 119,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F459025
Kapazität
25 mL
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)