Merck
Z330965
Lenz® Squibb Scheidetrichter
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Größe auswählen
1 EA
€ 118,00
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 118,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
graduated: no
Hersteller/Markenname
Bistabil®
Lenz 4.0141.73
Trichterkapazität
2,000 mL
Stopfenbohrung
6.0 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)