Merck
SYNF424450
Synthware three neck round bottom flask with bottom outlet
500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F424450, 3-neck round flask
Größe auswählen
1 EA
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 231,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 231,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
Verbindung
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F424450
Kapazität
50 mL
500 mL
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Lower outlet is a 4 mm straight bore PTFE stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)