Merck
SYNF364019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F364019M, glass filter funnel
Größe auswählen
1 EA
€ 85,40
€ 85,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 85,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
€ 85,40
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F364019M
Kapazität
60 mL
60 mL
Fritte AD
40 mm
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)