Merck
SYNF362014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 20 mm, porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F362014C, glass filter funnel
Größe auswählen
1 EA
€ 76,70
€ 76,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 76,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
€ 76,70
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F362014C
Kapazität
15 mL
15 mL
Fritte AD
20 mm
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)