Merck
SYNA961922
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
Synonym(e):
Synthware 961922, glass vacuum adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 28,20
€ 28,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 28,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 28,20
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A961922
Allgemeine Beschreibung
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)