Merck
SYNA851420
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A851420, Drying tube 90° bent
Größe auswählen
1 EA
€ 35,50
€ 35,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 35,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 35,50
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A851420
Allgemeine Beschreibung
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)