Merck
SYNA611922
Synthware straight vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A611922, glass adapter with stopcock
Größe auswählen
1 EA
€ 49,60
€ 49,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 49,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 49,60
Check Cart for Availability
Verbindung
male joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A611922
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)