Merck
SYNA372942
Synthware Claisen adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 67,30
€ 67,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 67,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 67,30
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A372942
Allgemeine Beschreibung
Provides dual entry into a variety of flasks.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)