Merck
SYNA321420
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A321420, glass vacuum adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 23,40
€ 23,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 23,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 23,40
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A321420
Allgemeine Beschreibung
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)