Fortfahren mit
ABS82-AF647
Anti-VEGF-Antikörper, Alexa Fluor™ 647-Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGF, Alexa Fluor 647 Conjugate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 647
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 647
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
VEGF (vaskulärer Endothelwachstumsfaktor, VEGFA, VEGF-A), ein dimerer Ligand, zählt zu den potentesten angiogenen Mitogenen. VEGF wird von Tumorzellen und anderen Hypoxie-exponierten Zellen sezerniert. VEGF ist ein hochspezifisches Mitogen für vaskuläre Endothelzellen. Aus einem einzelnen VEGF-Gen werden durch alternatives Spleißen sieben VEGF-Isoformen (a, b, c, d, e, f, g) erzeugt. Die am häufigsten untersuchten Isoformen sind VEGF121, VEGF165 und VEGF189 (f, d bzw. b). Alle sieben Isoformen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Molekulargewichts und ihrer biologischen Eigenschaften, wie ihrer Fähigkeit zur Bindung an Heparansulfat-Proteoglykanen an der Zelloberfläche. Die Expression von VEGF wird von Tumorzellen in Reaktion auf eine Hypoxie, von aktivierten Onkogenen und von einer Vielzahl von Zytokinen potenziert und sezerniert. VEGF induziert die Angiogenese sowie die Permeabilisierung von Blutgefäßen und spielt zudem bei der Regulierung der Vaskulogenese eine zentrale Rolle. Die VEGF-Expression korreliert mit dem Grad der Tumor-Vaskularisation und mit einem erhöhten Metastasenrisiko. Darüber hinaus induziert VEGF die Endothelzellproliferation, fördert die Zellmigration und hemmt die Apoptose. Demnach hebt die Hemmung der VEGF-Signaltransduktion die Entwicklung von vielen verschiedenen Tumorzellen auf.
~ 55 kDa gemessen
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das humanem VEGF am N-Terminus entspricht.
Epitop: N-Terminus
Application
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde VEGF in A431- und NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Best.-Nr. ABS82) eignet sich nachweislich auch für Western-Blot- und Immunhistochemie-Anwendungen (Paraffin).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt VEGF am N-Terminus.
Andere Homologien: Andere Homologien: Rind (85 % Sequenzhomologie). Ratte (70 % Sequenzhomologie). Maus (65 % Sequenzhomologie).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes monoklonales Kaninchen-Antikörperkonjugat in PBS mit 15mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen beurteilt.
Analyse mittels Immunzytochemie: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:100 wurde VEGF in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)