Merck
SYNA201024
Synthware reducing adapter
female joint: ST/NS 10/30, male joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A201024, glass reducing adapter, connecting adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 29,90
€ 29,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 29,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 29,90
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS10/30
male joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A201024
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (24/40) is larger than the top joint (10/30).
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)