Merck
SYNC621200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware C621200, straight condenser
Größe auswählen
1 EA
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 118,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 118,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C621200
Schlauchgröße
10 mm
Mantel L
200 mm
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)