Merck
SLW4980-25
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
25 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4980-250
Größe auswählen
12 EA
€ 180,00
€ 180,00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 180,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 180,00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Materialien
Pyrex flask
flat bottom
Verbindung
joint neckNARROW-NECK
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
heavy duty
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 4980-25
Höhe
65 mm
Grundkörper AD
41 mm
Kapazität
25 mL
25 mL
Hals ID
13 mm
Stopfengröße
13
Fitting
narrow neck
Allgemeine Beschreibung
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Mechanically stronger than standard flasks• Designed for longer life and increased user safety• Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)