Merck
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3690/04M
Größe auswählen
10 EA
€ 279,00
€ 279,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 279,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
€ 279,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
3690/04M
SciLabware
Höhe
68 mm , excluding step
Offene Fläche ID
37 mm
Schaft L
75 mm × 9 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)