Merck
SIK7301-11
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexylphosphonic acid
97%
Größe auswählen
1 G
€ 507,00
€ 507,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 507,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.23
€ 507,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
SMILES String
[P](=O)(O)(O)CCCCCCO
InChI
1S/C6H15O4P/c7-5-3-1-2-4-6-11(8,9)10/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
InChIKey
NVQCNUFHCNCGKU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)