Merck
SIK7120-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecylphosphonic acid
97%
Größe auswählen
250 MG
€ 169,00
1 G
€ 507,00
€ 169,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 169,00
1 G
€ 507,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24F9O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.31
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.23
€ 169,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
Anwendung
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)