Merck
S327042
(4ALPHA)-3-{[2-O-(6-DEOXY-ALPHA-L-MANNOPYRANOSYL)-BETA-L-ARABINOPYRANOSYL]OXY}-23-HYDROXYOLEAN-12-EN-28-OIC ACID HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C41H68O13
Molekulargewicht:
768.991
MDL-Nummer: