Merck
S191132
{[(16-{2-[(CARBOXYMETHYL)AMINO]-2-OXOETHYL}-1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZACYCLOOCTADECAN-7-YL)ACETYL]AMINO}ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H36N4O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.531
MDL-Nummer: