Merck
Q1905
Sigma-Aldrich
3-Chinuklidon -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-on -hydrochlorid
Größe auswählen
25 G
€ 84,50
100 G
€ 152,00
€ 84,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 84,50
100 G
€ 152,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.63
Beilstein:
3695039
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 84,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
InChIKey
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antonio Zandona et al.
Archives of toxicology, 94(9), 3157-3171 (2020-06-26)
A library of 14 mono-oxime quinuclidinium-based compounds with alkyl or benzyl substituent were synthesized and characterized in vitro as potential antidotes for organophosphorus compounds (OP) poisoning treatment. We evaluated their potency for reversible inhibition and reactivation of OP inhibited human