Merck
PL800GN-30ML
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports), 30 mil thick
Größe auswählen
1 PAIR
€ 635,00
€ 635,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PAIR
€ 635,00
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
€ 635,00
Check Cart for Availability
Materialien
neoprene
Größe
9 (for 8 in. ports)
Leistungsmerkmale
reusable
30 mil thick
Verpackung
pack of 1 pair
Hersteller/Markenname
Plas-Labs 800GN-30ML
Allgemeine Beschreibung
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)