Merck
P8454
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedisulfonic acid
70% in H2O
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
70% in H2O
Verunreinigungen
≤5% n-butanol (w/v)
SMILES String
OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9)
InChIKey
MGNVWUDMMXZUDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)