Merck
P36401
Sigma-Aldrich
3-Phenyltoluol
95%
Synonym(e):
3-Phenyl-toluol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.602 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-5 °C (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-6-5-9-13(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
InChIKey
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Philipp Denk et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(14), 3395-3404 (2018-04-07)
Elastic therapeutic tapes are an important tool in the field of physical therapy and medicine. These tapes contain types of adhesive. However, sensory evaluations revealed the release of pronounced and irritating odors of the tapes. Negative odors were, amongst others