P22370
trans-2-Phenylcyclopropylamin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
Tranylcypromin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D −1 to +1.0°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
162-169 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChIKey
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3