Merck
N400
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalindicarboxylsäure
95%
Größe auswählen
5 G
€ 139,00
€ 139,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 139,00
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.19
Beilstein:
1967507
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 139,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
KHARCSTZAGNHOT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
L J Fitzgerald et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 48 ( Pt 11), 1971-1975 (1992-11-15)
C12H8O4, M(r) = 216.20, monoclinic, C2/c, a = 5.087 (2), b = 19.222 (3), c = 9.552 (2) A, beta = 93.81 (3) degrees, V = 932.0 (5) A3, Z = 4, Dx = 1.54 g cm-3, lambda = 0.71073
Timo Rabe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(15), 4861-4868 (2020-03-29)
Metal-organic frameworks containing Ga3+ ions and four differently substituted naphthalenedicarboxylates (ndc2-) have been synthesized and characterized. The Ga3+ ions are six-fold coordinated by oxygen atoms in all title compounds, but two different inorganic building units, i.e. trans corner-sharing and cis,trans