301353
2,6-Naphthalindicarbonsäure
95%
Synonym(e):
2,6-Naphthalic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable