Merck
MT51350106
Mettler-Toledo ISA solution
TISAB 3
Größe auswählen
250 ML
€ 180,00
€ 180,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 180,00
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.61
€ 180,00
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350106
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
An ISA solution is used to level the ion activity for all sample solutions to enable ISE measurements in sample solutions. If the sample solution needs additional removal of interfering ions and/or pH buffering it is not called ISA solution, but TISAB solution.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)